Imprimer
1,2,4-Triméthylcyclohexane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0825-25ML T0825-500ML
TCIAT0825-25MLEA 39.6 EUR
TCIAT0825-25ML TCIAT0825-500ML
1,2,4-Triméthylcyclohexane ≥96.0% (par GC)
1,2,4-Triméthylcyclohexane
Formule: C₉H₁₈
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –86.4 °C
Densité: 0,7652 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00019385
Numéro CAS: 2234-75-5
EINECS: 218-783-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&vid=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)