Imprimer
Potassium dichromate 6,8253 g/L aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
01533.5000 01533.3000 01533.5020 01533.6020
KRAF01533.5000EA 0 EUR
KRAF01533.5000 KRAF01533.3000 KRAF01533.5020 KRAF01533.6020
Potassium dichromate 6,8253 g/L aqueous solution
Potassium dichromate
1 ml = 1.00% FeO
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 398
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790