Imprimer
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27659.06 H27659.14
H27659.06EA 72.7 EUR
H27659.06 H27659.14
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Tetramethylammonium acetate
Purity: 90% CAS No.: 10581-12-1 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.20 Melting Point: 256° dec. Beilstein Reference: 3571830
Formule: C₆H₁₅NO₂
Point de fusion: 256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011630
Numéro CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3