Imprimer
Chlorure de benzyltriméthylammonium 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
209381000 209380010
ACRO209381000EA 15.4 EUR
ACRO209381000 ACRO209380010
Chlorure de benzyltriméthylammonium 50% (p/p) dans l'eau
Chlorure de benzyltriméthylammonium
Formule: C₁₀H₁₆ClN
Densité: 1,044 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011782
Numéro CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %