Gadolinium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13450-87-8
Molecular Formula: Gd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 746.81 (602.68anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 4.139
Solubility: Soluble in cold water
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149734
Cryogenic research
Formule:
Gd₂O₁₂S₃·8H₂O Densité: 4,139 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149734 Numéro CAS: 13450-87-8 EINECS: 237-115-2 Merck Index: 14,4326 |