Imprimer
Picolinamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15410.06 A15410.14
A15410.06EA 55.6 EUR
A15410.06 A15410.14
Picolinamide ≥98%
Picolinamide
Purity: 98% CAS No.: 1452-77-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 143°/20mm MDL No.: MFCD00023483
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 143 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023483
Numéro CAS: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5