Imprimer
Trimellitic acid trimethyl ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
T1229-25G T1229-500G
TCIAT1229-25GEA 17.6 EUR
TCIAT1229-25G TCIAT1229-500G
Trimellitic acid trimethyl ester ≥95.0% (par GC)
Trimellitic acid trimethyl ester
Formule: C₁₂H₁₂O₆
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 182°C
Numéro MDL: MFCD00043629
Numéro CAS: 2459-10-1
EINECS: 219-547-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22d11f06f875a526fa1e2029e20984d9c8a54783&vid=22d11f06f875a526fa1e2029e20984d9c8a54783&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %