Imprimer
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
L16740.03 L16740.06
L16740.03EA 104 EUR
L16740.03 L16740.06
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 396-64-5 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Refractive Index: 1.5680 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 130°/14mm Beilstein Reference: 2046445 UN No.: 3151 MDL No.: MFCD00039216
Formule: C₁₂H₈F₂
Point d'ébullition: 130 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1.210
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039216
Numéro CAS: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
ADR: 9,II