Imprimer
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1695-25G M1695-5G
TCIAM1695-25GEA 69.3 EUR
TCIAM1695-25G TCIAM1695-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD04112507
Numéro CAS: 63071-03-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f910830deded617fd764c77a050926875ecf81b1&vid=f910830deded617fd764c77a050926875ecf81b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %