Imprimer
Rouge direct 80
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21693.06 B21693.14 B21693.22
B21693.06EA 34.3 EUR
B21693.06 B21693.14 B21693.22
Rouge direct 80
Direct red 80
CAS No.: 2610-10-8 Molecular Formula: C45H26N10Na6O21S6 Formula Weight: 1373.09 MDL No.: MFCD00054389
Formule: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054389
Numéro CAS: 2610-10-8
EINECS: 220-027-3