Imprimer
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1144-1G B1144-100MG
TCIAB1144-1GEA 52.8 EUR
TCIAB1144-1G TCIAB1144-100MG
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formule: C₂₀H₁₃O₄P
Numéro MDL: MFCD00010045
Numéro CAS: 35193-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77550be6d972a553f390c960e3b4f08fd32f8a9d&vid=77550be6d972a553f390c960e3b4f08fd32f8a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +580.0 to +605.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency