Imprimer
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
388670010 388670050
ACRO388670010EA 75.8 EUR
ACRO388670010 ACRO388670050
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Formule: C₂₆H₅₆Sn₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631299
Numéro CAS: 14275-61-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %