1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
H50263.03
H50263.06
H50263.03EA
113
EUR
H50263.03
H50263.06
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Purity: 98%
CAS No.: 231953-40-5
Molecular Formula: C11H13ClF3N3
Formula Weight: 279.69
Boiling Point: 128°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00238856
Formule:
C₁₁H₁₃ClF₃N₃ Point d'ébullition: 128 °C (1 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00238856 Numéro CAS: 231953-40-5 ADR: 8,III |