Imprimer
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H51438.03 H51438.06
H51438.03EA 108 EUR
H51438.03 H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Purity: 98% CAS No.: 118486-97-8 Molecular Formula: C17H33NSn Formula Weight: 370.15 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.511 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319022
Formule: C₁₇H₃₃NSn
MW: 370.15 g/mol
Densité: 1.122
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319022
Numéro CAS: 118486-97-8
ADR: 6.1 III