Imprimer
Tungsten (platinium coated), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13630.G1 13630.G5
13630.G1EA 215 EUR
13630.G1 13630.G5
Tungsten (platinium coated), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten (platinium coated)
Physical Form: Pt thickness 5 micron MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9