Imprimer
Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Propargyl p-toluenesulphonate
379680050 379680250 379681000
ACRO379680050EA 41 EUR
ACRO379680050 ACRO379680250 ACRO379681000
Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Propargyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210.25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078365
Numéro CAS: 6165-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %