Imprimer
Éthanol absolu, SupraSolv® pour GC-ECD/FID
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02371.1000 1.02371.2500 1.02371.1000_T 1.02371.2500_T 1.02371.4000
1.02371.1000EA 65.6 EUR
1.02371.1000 1.02371.2500 MERC1.02371.1000_T MERC1.02371.2500_T 1.02371.4000
Éthanol absolu, SupraSolv® pour GC-ECD/FID
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806