Imprimer
Seringues Hamilton à amorçage sans bulles (BFP) Microlab 600
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
59000-05 59000-10 59000-15 59000-20 59000-25 59000-30 59000-35 59000-40 59000-45 59000-50 59000-55 59000-60 208336 208335 208337
613-1570EA 334 EUR
613-1570 613-1571 613-1572 613-1573 613-1574 613-1575 613-1576 613-1577 613-1578 613-1579 613-1580 613-1581 HAMI208336 HAMI208335 HAMI208337
Seringues Hamilton à amorçage sans bulles (BFP) Microlab 600
Seringues Seringues de chromatographie
La seringue à amorçage sans bulles (BFP) est spécialement conçue pour la série Microlab® 600 et le seul type de seringue compatible avec l'instrument. Elle comporte une pointe de piston conique qui se prolonge à travers l'embout fileté puis dans la vanne. Cette conception unique évacue l'air de la seringue et la vanne, réduisant ainsi le nombre de cycles d'amorçage nécessaires.
Les seringues SaltLine doivent être utilisées lors de la manipulation de solutions à haute teneur en sel.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable