Imprimer
He-Ne Laser
Fournisseur: Didalab
DIDAPOD013213EA 1190 EUR
DIDAPOD013213 DIDAPOD013210
He-Ne Laser
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'optique
High quality professional gas laser, Class II
  • Max Power:<1 mW
  • Built-in tube power supply
  • Divergence <2 mrad for unpolarised laser
Information de livraison: Supplied with rod Ø 10×130 mm for fitting to optical bench and mains power adapter