Imprimer
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Fournisseur: Quantabio
95147-01K 95147-05K 95147-250 95148-01K 95148-05K 95148-250 95149-01K 95149-05K 95149-250
733-2322EA 2870 EUR
733-2322 733-2323 733-2324 733-2325 733-2326 733-2327 733-2328 733-2329 733-2330
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® est un cocktail de réaction concentré 5X, prêt à l'emploi pour la PCR quantitative en temps réel (qPCR) qui surpasse de nombreux inhibiteurs de PCR reconnus souvent présents dans les échantillons bruts extraits de prélèvements environnementaux et de tissus végétaux ou animaux. Il contient tous les composants mis à part les amorces, les sondes et les modèles. Le ToughMix® 5X concentré permet l'ajout de plus grandes quantités de modèles et une meilleure sensibilité de détection avec des échantillons à faible concentration. PerfeCta® MultiPlex qPCR ToughMix® a été optimisé pour offrir une efficacité, une sensibilité et une spécificité PCR maximale dans les volumes de réaction réduits et des protocoles de cyclage de PCR conventionnelle ou cycle.
  • Robustesse testée - surpasse les inhibiteurs communs, y compris les polysacharides, les hèmes/hémoglobine, l'acide humique, la mélanine
  • Polyvalent - utiliser des cycles de qPCR rapides ou standard
  • Large plage dynamique - fiabilité des données de vos précieux échantillons à chaque fois