Imprimer
Potassium nitrate 3 mol/l aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Nitrate of Potash
20906.2000 20906.3000 20906.5020
KRAF20906.2000EA 0 EUR
KRAF20906.2000 KRAF20906.3000 KRAF20906.5020
Potassium nitrate 3 mol/l aqueous solution
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Point de fusion: 334
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
Merck Index: 13,07733