Imprimer
7-Chloro-p-cymène ≥85.0% (par GC) (contains ca. 10% o-form)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
I0225-25G I0225-500G
TCIAI0225-25GEA 37.4 EUR
TCIAI0225-25G TCIAI0225-500G
7-Chloro-p-cymène ≥85.0% (par GC) (contains ca. 10% o-form)
7-Chloro-p-cymène
Formule: C₁₀H₁₃Cl
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00018885
Numéro CAS: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&vid=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %