Imprimer
Ammonium sulfate 10% aqueous solution, extra_pure
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
20081.3000 20081.5300 20081.6000
KRAF20081.3000EA 0 EUR
KRAF20081.3000 KRAF20081.5300 KRAF20081.6000
Ammonium sulfate 10% aqueous solution, extra_pure
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Merck Index: 13,00559