1,1-Diphényléthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization:
stabilisé avec hydroquinone
D0886-25G
D0886-250G
D0886-5G
TCIAD0886-25GEA
58.3
EUR
TCIAD0886-25G
TCIAD0886-250G
TCIAD0886-5G
1,1-Diphényléthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1-Diphényléthylène
Formule:
(C₆H₅)₂CCH₂ Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa) Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008583 Numéro CAS: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Merck Index: 14,03323 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |