Imprimer

Sodium thiosulfate 0.22 mol/l (0.22 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

03167.3000 03167.7000 03167.4000 03167.6000
KRAF03167.3000EA 86.5 EUR
KRAF03167.3000 KRAF03167.7000 KRAF03167.4000 KRAF03167.6000
Sodium thiosulfate 0.22 mol/l (0.22 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR