Sodium thiosulfate 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34449-1L
34449-10L-VP
34449-1LEA
82.5
EUR
34449-1L
34449-10L-VP
Sodium thiosulfate 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium thiosulfate
Formule:
Na₂S₂O₃ Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa) Densité: 1.0 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.999 - 1.001 |