Imprimer
Sodium thiosulfate 10% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
20164.3000 20164.5000
KRAF20164.3000EA 62.8 EUR
KRAF20164.3000 KRAF20164.5000
Sodium thiosulfate 10% en solution aqueuse pour analyses
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5