Imprimer
Hydrogène peroxyde 35% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
19311.3110 19311.4110
KRAF19311.3110EA 87.3 EUR
KRAF19311.3110 KRAF19311.4110
Hydrogène peroxyde 35% pour analyses
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II