Imprimer
Hydrogène peroxyde 20%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
04250.3110 04250.4110 04250.5110
KRAF04250.3110EA 61 EUR
KRAF04250.3110 KRAF04250.4110 KRAF04250.5110
Hydrogène peroxyde 20%, très pur
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II