Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 0.004 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
16896.2000 16896.3000
KRAF16896.2000EA 0 EUR
KRAF16896.2000 KRAF16896.3000
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 0.004 mol/l en solution aqueuse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densité: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM