Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
21314.2000 21314.3000 21314.5020
KRAF21314.2000EA 64.7 EUR
KRAF21314.2000 KRAF21314.3000 KRAF21314.5020
Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l en solution aqueuse
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4