Étalons de conductivité (20°C; KCl) selon Ph.Eur. 2.2.38
Fournisseur: Bernd Kraft
21474.2000
21475.2000
21476.2000
KRAF21474.2000EA
162
EUR
KRAF21474.2000
KRAF21475.2000
KRAF21476.2000
Étalons de conductivité (20°C; KCl) selon Ph.Eur. 2.2.38
Étalons
Étalons pour la mesure de conductivité
A complete range of certified control standards with values ranging from 26,6 to 1330 µS/cm to meet all the requirements for electrochemical analysis.
- Standardised for 20 °C
Certifications: Standards meet Ph. Eur., chapter 2.2.38