Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) 140,8 g/L 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Sodium chloro(tosyl)amide, Tosylchloramide sodium, Chloramine-T
05870.2100 05870.3100 05870.4100
KRAF05870.2100EA 0 EUR
KRAF05870.2100 KRAF05870.3100 KRAF05870.4100
Chloramine T (sel de sodium) 140,8 g/L 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
MW: 227.65 g/mol
Point de fusion: 180
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
ONU: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02118