Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) 14,08 g/l 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Sodium chloro(tosyl)amide, Tosylchloramide sodium, Chloramine-T
04647.3700 04647.2700 04647.4700
KRAF04647.3700EA 124 EUR
KRAF04647.3700 KRAF04647.2700 KRAF04647.4700
Chloramine T (sel de sodium) 14,08 g/l 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Chloramine T (sel de sodium)
Formule: C₇H₇ClNNaO₂S
MW: 227.65 g/mol
Point de fusion: 180
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
ONU: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02118