Sodium hypochlorite 10 - 15% chlore disponible en solution aqueuse, qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
425044-250ML
425044-1L
425044-25L
425044-250MLEA
93.2
EUR
425044-250ML
425044-1L
HONC425044-25L
Sodium hypochlorite 10 - 15% chlore disponible en solution aqueuse, qualité Réactif
Sodium hypochlorite
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Point d'ébullition: 111 °C Point de fusion: –30…–20 °C Densité: 1.206 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011120 Numéro CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 ONU: 1791 ADR: 8 II Merck Index: 13,08702 |
Résultats des tests de spécification
Assay of active chlorine | 10 - 15 % |
Composition | available chlorine, 10-15% |