Imprimer
Acide trichloroacétique (cristallisable) 10% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: TCA
36912.01 36912.02
SERA36912.01EA 0 EUR
SERA36912.01 SERA36912.02
Acide trichloroacétique (cristallisable) 10% en solution aqueuse
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: ≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 2564
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM