Imprimer
Potassium hydroxyde 0.354 mol/l (0.354 N) dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
06181.4700 06181.2700 06181.3700
KRAF06181.4700EA 195 EUR
KRAF06181.4700 KRAF06181.2700 KRAF06181.3700
Potassium hydroxyde 0.354 mol/l (0.354 N) dans le methanol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806