EDTA sel disodique 0.01 M EDTA-Na2 Volumetric, Complexometry, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
35322-1L
35322-500ML
35322-1LEA
175
EUR
35322-1L
35322-500ML
EDTA sel disodique 0.01 M EDTA-Na2 Volumetric, Complexometry, Fluka™
EDTA sel disodique
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ MW: 336.21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070672 Numéro CAS: 139-33-3 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,03556 |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.995 - 1.005 |