Imprimer
EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
25035.3000 25035.4000 25035.5400
KRAF25035.3000EA 38.9 EUR
KRAF25035.3000 KRAF25035.4000 KRAF25035.5400
EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3