Imprimer
EDTA sel disodique 0.00178 mol/l (N/280) en solution aqueuse pour la détermination de la dureté de l'eau
Fournisseur: Bernd Kraft
15074.3000 15074.5020
KRAF15074.3000EA 62.2 EUR
KRAF15074.3000 KRAF15074.5020
EDTA sel disodique 0.00178 mol/l (N/280) en solution aqueuse pour la détermination de la dureté de l'eau
EDTA sel disodique
1 ml = 0.1°dH/100 ml H₂O
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3