Imprimer
Ammonium-fer (II) sulfate 0.0028 mol/l (0.0028 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate
20710.2100 20710.3100
KRAF20710.2100EA 67.8 EUR
KRAF20710.2100 KRAF20710.3100
Ammonium-fer (II) sulfate 0.0028 mol/l (0.0028 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284.05 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 1.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Merck Index: 12,00552