Imprimer
TBE tampon 5X
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63487.K3 J63487.K7
J63487.K3EA 62.4 EUR
J63487.K3 J63487.K7
TBE tampon 5X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358