Imprimer
Methyl-2-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
M2193-25G M2193-5G
TCIAM2193-25GEA 123 EUR
TCIAM2193-25G TCIAM2193-5G
Methyl-2-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-2-amino-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD06200918
Numéro CAS: 22223-49-0
EINECS: 244-847-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dde6d3765a77185de78e4cca96c4a281955b7c9&vid=5dde6d3765a77185de78e4cca96c4a281955b7c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 29.0 deg-C