Imprimer
1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)piperidine
A1026-25ML A1026-5ML
TCIAA1026-25MLEA 104 EUR
TCIAA1026-25ML TCIAA1026-5ML
1-(2-Aminoethyl)piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 184°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00006516
Numéro CAS: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f742440d4c6f4700c8b4e2416464a96791946e6d&vid=f742440d4c6f4700c8b4e2416464a96791946e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %