Imprimer
3-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminobenzoylmethylamide
A1067-25G A1067-5G
TCIAA1067-25GEA 159 EUR
TCIAA1067-25G TCIAA1067-5G
3-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Amino-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070630
Numéro CAS: 25900-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54bd0b8f040077fa6beb17758b21ab933d4288cc&vid=54bd0b8f040077fa6beb17758b21ab933d4288cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C