Imprimer
2-Phenyl-5-oxazolone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Phenyloxazol-5(4H)-one
L00194.03 L00194.06 L00194.14
L00194.03EA 66.2 EUR
L00194.03 L00194.06 L00194.14
2-Phenyl-5-oxazolone ≥97%
2-Phenyl-5-oxazolone
Purity: 97% CAS No.: 1199-01-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 128465 MDL No.: MFCD00014517
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 89…92 °C
Numéro MDL: MFCD00014517
Numéro CAS: 1199-01-5
EINECS: 214-840-2