Imprimer
3-Propylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1128-1G P1128-5G
TCIAP1128-1GEA 82.5 EUR
TCIAP1128-1G TCIAP1128-5G
3-Propylthiophene ≥97.0% (par GC)
3-Propylthiophene
Formule: C₇H₁₀S
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00143183
Numéro CAS: 1518-75-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8e7162c685e687ba220c6241fa5c4b0d2416f6&vid=6d8e7162c685e687ba220c6241fa5c4b0d2416f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %