Imprimer
Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
M2164-25G M2164-5G
TCIAM2164-25GEA 132 EUR
TCIAM2164-25G TCIAM2164-5G
Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01765409
Numéro CAS: 58481-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&vid=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C