Imprimer
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Fournisseur: Thermo Scientific
SPB05937DA SPB05937EA
MAYBSPB05937DAEA 0 EUR
MAYBSPB05937DA MAYBSPB05937EA
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00044409
Numéro CAS: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5