Imprimer
3,5-Dibromoquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H54859.MD H54859.03 H54859.06
H54859.MDEA 35.3 EUR
H54859.MD H54859.03 H54859.06
3,5-Dibromoquinoline 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 101861-59-0 Molecular Formula: C9H5Br2N Formula Weight: 286.95 MDL No.: MFCD12024477
Formule: C₉H₅Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024477
Numéro CAS: 101861-59-0